Stampa…
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Cyano-2-nitroaniline
OR01561-1G OR01561-25G OR01561-5G
APOSOR01561-1GEA 14.7 EUR
APOSOR01561-1G APOSOR01561-25G APOSOR01561-5G
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
4-Amino-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₅N₃O₂
Peso molecolare: 163,14 g/mol
Punto di fusione: 159…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013373
CAS Number: 6393-40-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III