1-(2-Pyridyl)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR01560-5G
OR01560-25G
APOSOR01560-5GEA
161
EUR
APOSOR01560-5G
APOSOR01560-25G
1-(2-Pyridyl)ethylamine
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Formula:
C₇H₁₀N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05215238 CAS Number: 42088-91-5 UN: 2735 ADR: 8,III |