Stampa…
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0156-1G OR0156-5G OR0156-10G
APOSOR0156-1GEA 164 EUR
APOSOR0156-1G APOSOR0156-5G APOSOR0156-10G
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235147
CAS Number: 36914-69-9