Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01549-1G OR01549-5G
APOSOR01549-1GEA 75.7 EUR
APOSOR01549-1G APOSOR01549-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,1200 g/mol
Punto di fusione: 127…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245377
CAS Number: 274-95-3