Stampa…
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
OR015436-100G OR015436-25G
APOSOR015436-100GEA 80 EUR
APOSOR015436-100G APOSOR015436-25G
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di fusione: 48…50 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008730
CAS Number: 552-41-0
EINECS: 209-012-2