Stampa…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR01540-1G OR01540-250MG OR01540-5G
APOSOR01540-1GEA 26.3 EUR
APOSOR01540-1G APOSOR01540-250MG APOSOR01540-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C6H4BrN3
Peso molecolare: 198,0200 g/mol
Punto di fusione: 191…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245372
CAS Number: 57948-41-1