Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01539-5G OR01539-25G
APOSOR01539-5GEA 132 EUR
APOSOR01539-5G APOSOR01539-25G
Imidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Imidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,1200 g/mol
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245371
CAS Number: 274-79-3