Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0153-1G OR0153-5G
APOSOR0153-1GEA 164 EUR
APOSOR0153-1G APOSOR0153-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinolin-2-yl)ethanol
Formula: C₁₈H₁₇NO₂
Peso molecolare: 279,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03452779
CAS Number: 94004-77-0