Stampa…
Ethyl bromopyruvate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR015293-100G OR015293-250G OR015293-25G
APOSOR015293-100GEA 43.5 EUR
APOSOR015293-100G APOSOR015293-250G APOSOR015293-25G
Ethyl bromopyruvate, grado tecnico
Ethyl bromopyruvate
Formula: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Punto di ebollizione: 98…100 °C/10mmHg
Densità: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000204
CAS Number: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,II