Stampa…
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0152-1G OR0152-5G OR0152-25G
APOSOR0152-1GEA 164 EUR
APOSOR0152-1G APOSOR0152-5G APOSOR0152-25G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formula: C₁₃H₁₄N₂O₂
Peso molecolare: 230,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426057
CAS Number: 185848-10-6