Stampa…
3-Ethynylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01515-1G OR01515-5G OR01515-10G
APOSOR01515-1GEA 79.9 EUR
APOSOR01515-1G APOSOR01515-5G APOSOR01515-10G
3-Ethynylbenzaldehyde 97%
3-Ethynylbenzaldehyde
Formula: C₉H₆O
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06245349
CAS Number: 77123-56-9