Stampa…
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0151-5G OR0151-1G OR0151-10G
APOSOR0151-5GEA 0 EUR
APOSOR0151-5G APOSOR0151-1G APOSOR0151-10G
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Hydroxypyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₆H₅NO₂
Punto di ebollizione: 96…100 °C/30mmHg
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245505
CAS Number: 1849-55-4