Stampa…
Cyromazine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Diamino-6-(cyclopropylamino)-1,3,5-triazine, N2-Cyclopropylmelamine
OR015047-25G OR015047-5G
APOSOR015047-25GEA 58.2 EUR
APOSOR015047-25G APOSOR015047-5G
Cyromazine
Cyromazine
Formula: C₆H₁₀N₆
Peso molecolare: 166,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078650
CAS Number: 66215-27-8