3-Ethoxyacryloyl chloride 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 75 °C Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 25 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09029675 CAS Number: 6191-99-7 EINECS: 228-239-8 UN: 2920 ADR: 8+3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...