Stampa…
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
OR015043-1G OR015043-250MG
APOSOR015043-1GEA 148 EUR
APOSOR015043-1G APOSOR015043-250MG
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formula: C₉H₁₀ClN
Peso molecolare: 167,636 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861543
CAS Number: 82771-60-6