Stampa…
5-Bromobenzothiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR015035-1G OR015035-25G OR015035-5G
APOSOR015035-1GEA 36.4 EUR
APOSOR015035-1G APOSOR015035-25G APOSOR015035-5G
5-Bromobenzothiazole 98%
5-Bromobenzothiazole
Formula: C₇H₄BrNS
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001442
CAS Number: 768-11-6