Stampa…
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 2-(1,1-Dioxothiomorpholino)ethanol
OR015030-25G OR015030-5G
APOSOR015030-25GEA 567 EUR
APOSOR015030-25G APOSOR015030-5G
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine-1,1-dioxide
Formula: C₆H₁₃NO₃S
Peso molecolare: 179,23 g/mol
Punto di ebollizione: 197 °C/ 1mmHg
Punto di fusione: 73…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00106415
CAS Number: 26475-62-7