Stampa…
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR01503-1G OR01503-500MG
APOSOR01503-1GEA 107 EUR
APOSOR01503-1G APOSOR01503-500MG
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formula: C9H7N3O2
Peso molecolare: 189,1708 g/mol
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05678901
CAS Number: 374064-02-5