Stampa…
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR015021-250MG OR015021-1G
APOSOR015021-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR015021-250MG APOSOR015021-1G
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07798642
CAS Number: 909186-56-7