Stampa…
7-Bromochroman-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR015010-10G OR015010-1G OR015010-5G
APOSOR015010-10GEA 274 EUR
APOSOR015010-10G APOSOR015010-1G APOSOR015010-5G
7-Bromochroman-4-one
7-Bromochroman-4-one
Formula: C₉H₇BrO₂
Peso molecolare: 227,0600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09744055
CAS Number: 18442-22-3