Stampa…
3,4-Dichlorophenyl isocyanate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 94.5 EUR
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
3,4-Dichlorophenyl isocyanate 97%
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 188,01 g/mol
Punto di ebollizione: 118…120 °C
Punto di fusione: 40…44 °C
Flash Pt: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002017
CAS Number: 102-36-3
UN: 2250
ADR: 6.1,II