Stampa…
2-Cloro-4-nitroanilina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR015002-100G OR015002-25G OR015002-5G
APOSOR015002-100GEA 109 EUR
APOSOR015002-100G APOSOR015002-25G APOSOR015002-5G
2-Cloro-4-nitroanilina 98%
2-Cloro-4-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di fusione: 108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007665
CAS Number: 121-87-9
UN: 2237
ADR: 6.1,III