2,6-Dichloropyridine-4-methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅Cl₂NO Punto di fusione: 127…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052638 CAS Number: 101990-69-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |