Stampa…
4,6-Dichlorosalicylaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dichloro-6-hydroxybenzaldehyde
OR014996-1G OR014996-5G
APOSOR014996-1GEA 98.9 EUR
APOSOR014996-1G APOSOR014996-5G
4,6-Dichlorosalicylaldehyde 98%
4,6-Dichlorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso molecolare: 191,01 g/mol
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016590
CAS Number: 78443-72-8