Stampa…
2-Anilinonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Phenylamino)nicotinic acid
OR01497-500MG OR01497-1G
APOSOR01497-500MGEA 52.2 EUR
APOSOR01497-500MG APOSOR01497-1G
2-Anilinonicotinic acid
2-Anilinonicotinic acid
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 214.23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128791
CAS Number: 16344-24-4