Stampa…
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
OR01491-1G OR01491-250MG OR01491-5G
APOSOR01491-1GEA 43.7 EUR
APOSOR01491-1G APOSOR01491-250MG APOSOR01491-5G
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate 97%
3-Phenylpyrazole-5-carboxylic acid hydrate
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Punto di fusione: 250…258 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01248821
CAS Number: 5071-61-4