Stampa…

1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR0149-1G OR0149-5G OR0149-25G
APOSOR0149-1GEA 164 EUR
APOSOR0149-1G APOSOR0149-5G APOSOR0149-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-(4-tert-Butylphenyl)-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formula: C₁₆H₂₀N₂O
Peso molecolare: 256,35 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426054
CAS Number: 849021-31-4

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR