Stampa…
(S)-(+)-Camptothecin
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 27.7 EUR
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Formula: C₂₀H₁₆N₂O₄
Punto di fusione: 260 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00081076
CAS Number: 7689-03-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III