3-(1-Adamantyl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₂₀O₂ Punto di fusione: 147…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00194029 CAS Number: 16269-16-2 |