Stampa…
Sulphamethoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide
OR0144-10G OR0144-5G
APOSOR0144-10GEA 21.9 EUR
APOSOR0144-10G APOSOR0144-5G
Sulphamethoxazole
Sulphamethoxazole
Formula: C₁₀H₁₁N₃O₃S
Peso molecolare: 253,28 g/mol
Punto di fusione: 166…169 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010546
CAS Number: 723-46-6
EINECS: 211-963-3