Stampa…
Ethyl-2-naphthoyl formate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0142-250MG OR0142-1G
APOSOR0142-250MGEA 198 EUR
APOSOR0142-250MG APOSOR0142-1G
Ethyl-2-naphthoyl formate, grado tecnico
Ethyl-2-naphthoyl formate
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 138…140 °C/0,15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01934866
CAS Number: 73790-09-7