Stampa…
5-Chloro-2-iodotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0133-100G OR0133-25G
APOSOR0133-100GEA 97.3 EUR
APOSOR0133-100G APOSOR0133-25G
5-Chloro-2-iodotoluene
5-Chloro-2-iodotoluene
Formula: C₇H₆ClI
Punto di ebollizione: 120…122 °C/15mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060665
CAS Number: 23399-70-4