Stampa…
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0132-1G OR0132-250MG
APOSOR0132-1GEA 68.3 EUR
APOSOR0132-1G APOSOR0132-250MG
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene 97+%
4-Bromo-2,5-dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₁BrO₂
Punto di ebollizione: 160 °C/30mmHg
Punto di fusione: 81…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00666999
CAS Number: 13321-74-9