Stampa…
Boc-Arg(NO₂)-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0122-100G OR0122-25G OR0122-500G
APOSOR0122-100GEA 227 EUR
APOSOR0122-100G APOSOR0122-25G APOSOR0122-500G
Boc-Arg(NO₂)-OH
Boc-Arg(NO₂)-OH
Formula: C₁₁H₂₁N₅O₆
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00065556
CAS Number: 2188-18-3