Stampa…
3-Bromobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0112-1G OR0112-5G
APOSOR0112-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0112-1G APOSOR0112-5G
3-Bromobenzenesulphonamide
3-Bromobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₆BrNO₂S
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00084903
CAS Number: 89599-01-9