Stampa…
5-Nitro-o-cresol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methyl-5-nitrobenzene, 2-Methyl-5-nitrophenol
OR0108-100G OR0108-500G
APOSOR0108-100GEA 123 EUR
APOSOR0108-100G APOSOR0108-500G
5-Nitro-o-cresol 98%
5-Nitro-o-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 180 °C/15mmHg
Punto di fusione: 111…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043909
CAS Number: 5428-54-6
EINECS: 226-580-7
UN: 2446
ADR: 6.1,III