Stampa…
α,α'-Dibromo-p-xylene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: p-Xylylene dibromide, 1,4-Bis(bromomethyl)benzene
OR0107-25G OR0107-100G
APOSOR0107-25GEA 43.5 EUR
APOSOR0107-25G APOSOR0107-100G
α,α'-Dibromo-p-xylene
α,α'-Dibromo-p-xylene
Formula: C₈H₈Br₂
Punto di ebollizione: 156 °C/23mmHg
Punto di fusione: 145…147 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000182
CAS Number: 623-24-5
EINECS: 210-781-1
UN: 3448
ADR: 6.1,II