Stampa…
4-Bromo-m-toluidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Amino-6-bromotoluene, 4-Bromo-3-methylaniline, 5-Amino-2-bromotoluene
OR0103-25G OR0103-100G
APOSOR0103-25GEA 17.6 EUR
APOSOR0103-25G APOSOR0103-100G
4-Bromo-m-toluidine 98%
4-Bromo-m-toluidine
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007828
CAS Number: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III