Stampa…
5-Bromopyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0101-100G OR0101-250G
APOSOR0101-100GEA 132 EUR
APOSOR0101-100G APOSOR0101-250G
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Formula: C₄H₃BrN₂
Peso molecolare: 158.99 g/mol
Punto di ebollizione: 168
Punto di fusione: 69…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006117
CAS Number: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1