Stampa…
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0096-1G OR0096-5G
APOSOR0096-1GEA 55.1 EUR
APOSOR0096-1G APOSOR0096-5G
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate 95%
Ethyl-3,4-dichlorobenzoylformate
Formula: C₁₀H₈Cl₂O₃
Punto di ebollizione: 121…123 °C/249mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01934864
CAS Number: 34966-52-4