Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₅H₂₂N₄O₃ Punto di fusione: 128…130 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00012579 CAS Number: 2645-08-1 |