Stampa…
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 21.9 EUR
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formula: C₈H₇BO₂S
Peso molecolare: 178,02 g/mol
Punto di fusione: 252…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01075674
CAS Number: 98437-23-1