Stampa…
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0092-1G OR0092-250MG OR0092-5G
APOSOR0092-1GEA 0 EUR
APOSOR0092-1G APOSOR0092-250MG APOSOR0092-5G
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate 95%
Ethyl-2-amino-5-methyl-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅NO₂S
Peso molecolare: 261,34 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01763475
CAS Number: 4815-37-6