Stampa…
3-Acetylcoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0090-5G OR0090-1G OR0090-10G
APOSOR0090-5GEA 34.8 EUR
APOSOR0090-5G APOSOR0090-1G APOSOR0090-10G
3-Acetylcoumarin
3-Acetylcoumarin
Formula: C₁₁H₈O₃
Punto di fusione: 119…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006853
CAS Number: 3949-36-8