Trimellitic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR0075-100G
OR0075-25G
OR0075-500G
APOSOR0075-100GEA
92.8
EUR
APOSOR0075-100G
APOSOR0075-25G
APOSOR0075-500G
Trimellitic acid 98%
Trimellitic acid
Formula:
C₉H₆O₆ Punto di fusione: 231 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002470 CAS Number: 528-44-9 |