Stampa…
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0070-100G OR0070-500G
APOSOR0070-100GEA 0 EUR
APOSOR0070-100G APOSOR0070-500G
Ethyl-4-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-4-piperidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Punto di ebollizione: 204 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006003
CAS Number: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7