Stampa…
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0068-1G OR0068-5G
APOSOR0068-1GEA 94.5 EUR
APOSOR0068-1G APOSOR0068-5G
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine
Formula: C₁₁H₁₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01748645
CAS Number: 53345-15-6