Stampa…
2-Chlorocinnamic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0066-250MG OR0066-500MG OR0066-1G OR0066-2.5G OR0066-5G
APOSOR0066-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR0066-250MG APOSOR0066-500MG APOSOR0066-1G APOSOR0066-2.5G APOSOR0066-5G
2-Chlorocinnamic acid
2-Chlorocinnamic acid
Formula: C₉H₇ClO₂
Peso molecolare: 182,61 g/mol
Punto di fusione: 209…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004372
CAS Number: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2