Stampa…
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(4-Acetyl-3-methylphenyl)acetamide
OR0064-1G OR0064-5G
APOSOR0064-1GEA 14.7 EUR
APOSOR0064-1G APOSOR0064-5G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,23 g/mol
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258876
CAS Number: 34956-31-5