Stampa…
3-Acetylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0060-100G OR0060-25G OR0060-5G
APOSOR0060-100GEA 259 EUR
APOSOR0060-100G APOSOR0060-25G APOSOR0060-5G
3-Acetylbenzoic acid 98%
3-Acetylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₃
Punto di fusione: 163…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045847
CAS Number: 586-42-5